Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe en coton
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Longueur (impériale):
44,1 in
44.9 po
45,7 in
46.5 po
47,2 in
48,0 in
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | XXXL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Droit |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 3 |
| Afficher plus |