Learn More
Ansell™ Gants pour immersion jaunes en latex de caoutchouc naturel Universal™ série 87-650
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
144 paires
Description
- Protection des mains
- Latex de caoutchouc naturel (revêtement)
- Floc de coton (doublure)
- Sensibilisateurs : protéines de caoutchouc naturel, diéthyldithiocarbamate de zinc
- Bonnes propriétés physiques et dextérité
- Niveau de protéines : < 50 μg/g (test Lowry modifié)
- Chlorés pour améliorer la résistance chimique et les propriétés d’enfilage et réduire la quantité de protéines allergènes
Applications :
- Ne pas utiliser à proximité de flammes ou à de températures de <0°C ou >100°C
- Peu adaptés aux huiles, graisses, solvants organiques et hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Latex de caoutchouc naturel |
| Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
| Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
| Latex Free | Non |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 10 |
| Modèle | 87-650 |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
| Couleur de manchette de gant | Jaune |
| Type de manchette de gant | Dentelé |
| Afficher plus |