Learn More
Smeg™ Panier universel SB28
Utilisez ce support avec des lave-vaisselle pour verrerie Smeg™. Les paniers universels Smeg SB28 ont une capacité de 28 articles et sont en acier inox.
Marque: Smeg™ SB28
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Support à ressort à 28 positions pour maintenir les flacons, béchers, etc.
- Pour une utilisation avec les paniers standard CS1-1 et CS2 et le chariot LM20
- Recommandé pour les flacons d’une capacité maximale de 1000 ml
Spécification
Utilisé pour recevoir les béchers durant le cycle de lavage | |
Pour lave-chariots Smeg 60 cm | |
1 de chaque |