Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en L Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
Marque:  Kartell™ 0125300
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Code produit. 12513297
  • 47.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
  • En PP
  • Autoclavables
  • Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en L
10 mm
PP
100/boîte
En L
Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV
Autoclavables
Utiles pour tous les systèmes de tuyaux et lignes de vide
Alésage de 6 mm