Learn More
Idex High-Pressure Inline Filters
Prevent problems stemming from particulate matter and protect major system components by using these filters
Marque: Idex 02010-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Prevent problems stemming from particulate matter and protect major system components by using these filters
- Excellent choix pour les besoins de filtration en ligne
- Plusieurs versions personnalisées pour différentes applications disponibles
Spécification
2 μm | |
PEEK™ | |
Filtre en ligne en haute pression |