Learn More
Kinesis™ Filtre d’entrée
Les solvants filtrants empêchent d’endommager les pompes et les autres composants du système
Marque: Kinesis™ 42711-20
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Compatible avec Waters™
- Tige incluse
- Acier inox
- Taille des pores de 10 μm
- Diamètre du filtre de 0,32 cm (0,125 po)
- Instruments analytiques
- Diagnostic in vitro
- Biotechnologie
- Semi-conducteur/électronique
- Laboratoire
Spécification
Tige pour tubulure de 0,12 po de dia. int. | |
10 μm | |
À l’unité | |
Système HPLC analytique Waters™ |
Pour filtrer les matières particulaires du solvant qui peuvent endommager le matériel, pour une utilisation générale, des applications préparatives et spécialisées | |
Filtre à solvant d’entrée | |
Acier inoxydable | |
40 ml/min. |