Learn More
Kinesis™ Ferrules en acier inox
Compatible Valco/VICI
95.20€
Spécification
Certifications/Conformité | ROHS |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Pression max. | 20 000 psi |
Type de port | 10 à 32 conique |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13080950
|
Kinesis™
U-401X |
Tubulure de 0,062 po de dia. ext. | Écrou hexagonal mâle |
95.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les raccords en acier inoxydable supportent des pressions allant jusqu'à 20 000 psi (1380 bar).Spécification
ROHS | |
20 000 psi | |
10/boîte |
Acier inoxydable | |
10 à 32 conique |