Learn More
Hydrate de sel trisodique uridine 5'triphosphate, 90 % ; Thermo Scientific™
Code produit. 15805488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mg
10g
1g
Code produit. 15805488
Marque: Thermo Scientific J23160.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19817-92-6
Formule moléculaire C9H12N2Na3O15P3
Poids moléculaire (g/mol) 550.09
Numéro MDL MFCD11045990
Clé InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonyme uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
CID PubChem 131675549
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Uridine-5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 mg
Beilstein 3585234
Nom IUPAC trisodium ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(hydrogen phosphonatooxy)phosphinate
Poids de la formule 550.09 (anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥90%