missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP32 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15644085
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15644085 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15644085 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA550153

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total USP32 protein.

USP32 (Ubiquitin Specific Peptidase 32) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Ubiquitin-Proteasome Dependent Proteolysis. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include calcium ion binding and thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity. An important paralog of this gene is USP6. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène USP32
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Usp32
Numéro d’ordre du gène Q8NFA0
Alias de gène 2900074J03Rik; 3.4.19.12; 6430526O11Rik; AW045245; Deubiquitinating enzyme 32; NY-REN-60; renal carcinoma antigen NY-REN-60; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 32; ubiquitin specific peptidase 32; ubiquitin specific protease 32; ubiquitin thioesterase 32; ubiquitin thiolesterase 32; ubiquitin-specific-processing protease 32; USP10; USP32
Symboles de gène(s) Usp32
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from internal of human USP32 (aa 271-320).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84669
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.