missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP4 Polyclonal Antibody

Code produit 16561212
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16561212 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16561212 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA598389

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

USP4 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

The protein encoded by this gene is a protease that deubiquitinates target proteins such as ADORA2A and TRIM21. The encoded protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and is involved in maintaining operational fidelity in the endoplasmic reticulum. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène USP4
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 4.74 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Expression USP4
Numéro d’ordre du gène Q13107
Alias de gène Deubiquitinating enzyme 4; F730026I20Rik; mKIAA4155; ubiquitin carboxyl-terminal esterase 4; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 4; ubiquitin specific peptidase 4; ubiquitin specific peptidase 4 (proto-oncogene); ubiquitin specific protease 4 (proto-oncogene); ubiquitin thioesterase 4; ubiquitin thiolesterase 4; ubiquitin-specific processing protease 4; ubiquitin-specific-processing protease 4; Ubiquitous nuclear protein; ubiquitous nuclear protein homolog; Unp; Unph; USP4
Symboles de gène(s) USP4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 4 protein (632-810AA).
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7375
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C or -80°C if preferred
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.