Learn More
Skytec Utah Nitrile Gloves
Code produit. 17832174
Click to view available options
Dimensions:
6.5/7, S
7.5/8, M
8.5/9, L
9.5/10, XL
10.5/11, 2XL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17832174
Marque: Skytec SKYUTAH2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utah nitrile gloves are high performance, powder-free, single-use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex.
  • Comfortable with a 'second skin' feel
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Powder-free, non-sterile
  • AQL 1.5
  • Approved for food handling
  • Latex free - ideal for people with a type I latex sensitivity
  • Conforms to EN455 (all parts), ASTM D6319-10 and D6124-06
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC)
  • Thickness: 0.10 mm (5 g)
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN374
Chlorinated Oui
Accelerator Free No
Applications Soins de santé, Industrial
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 7.5/8, M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Quantité 100/Pk.
Séries Utah
Résistance à la traction 6 N
Longueur (impériale) 9 in.
Longueur (métrique) 24 cm