Learn More
Cole-Parmer™ Utility Water Bath
Marque:  Cole-Parmer™ 14576-18
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 12.70000kg
Code produit. 15297889
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
Utility Water Bath
CE Compliance
Stainless Steel
±0.2°C
240 Vac
28 L
Easy-to-read LCD display
±0.1°C
57.15 x 44.45 x 35.56 cm
50 Hz