Learn More
IKA™ UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™
Disperseur UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX™ pour la circulation ou le traitement de flux dans le laboratoire.
Marque:  IKA™ 0010006856
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 7.10000kg
Code produit. 17583596
  • 11330.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Conception modulaire simple, compacte et robuste
  • Stérilisable, autoclavable
  • Dispositif sur paillasse ou sur support, faible encombrement
  • Démontage facile
  • Grande capacité de livraison de 4,4 à 11,6 L/min. Avec une sortie ouverte (le montage d’une vanne peut réduire le débit)
  • Pour suspension, émulsification et désagglomération sans air, stériles et en ligne
  • Pour un fonctionnement sous vide ou sous pression (jusqu’à 6 bar)
  • Si le DK 25.11 est utilisé, l’induction d’air est également empêchée dans le fonctionnement par lots
  • Pas d’auto-amorçage
  • Une pompe peut être intégrée entre la buse d’admission et le récipient. Par conséquent, les liquides visqueux peuvent être traités
  • Ne convient pas au fonctionnement continu ou cyclique en continu
  • Les flexibles utilisés doivent avoir un diamètre intérieur de 13 mm (entrée) et 9 mm (sortie) respectivement pour s’adapter à la chambre de débit DK 25.11
Spécification
Spécification
3 000 à 25 000 tr/min
50/60 Hz
100 x 450 x 120 mm
Circulation ou traitement de flux
3,8 kg
230 V
500 W
Autoclavable
73 dB