Learn More
Vilber Lourmat™ Filtre pour lampe UV
Marque: Vilber Lourmat™ 9131 2061 1
152.04 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Spécification
6 W | |
254,312nm | |
1 unité |