Learn More
Biochrom Cuve standard en silice de qualité UV avec bouchon
Cellule rectangulaire standard avec bouchon pour spectrophotométrie visible/UV. Volume utile minimum de 2 ml.
Marque:  Biochrom 80-2002-70
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.01700kg
Code produit. 11380132
  • 317.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
Description
  • Cellule rectangulaire standard avec bouchon pour spectrophotométrie visible et UV
  • Volume utile minimum 2 ml
  • 10Longueur de trajet de mm
  • Dimensions externes 12,5 mm x 48 mm
  • Largeur interne de 10 mm
  • S’adapte aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Spécification
Spécification
Cuve standard de type 1
Silice de qualité UV
10 mm
10 mm
48 mm
Rectangulaires
2000 μl
12.5 mm
1 Paquets
Pour les spectrophotomètres Ultrospec à double faisceau
Pour obtenir des mesures précises des applications spectrophotométriques