Learn More
UVP Plaques de conversion de lumière UV
Optimisez les capacités du transilluminateur en utilisant une plaque de conversion pour convertir la longueur d'onde des transilluminateurs UV de 302 nm en différentes longueurs d’onde pour visualiser une variété de gels. Placez la plaque spécialement conçue sur la surface du filtre du transilluminateur.
Marque:  UVP 38-0200-01
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12813918
  • 448.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-07-2024
Description
  • Convertissez les UV en lumière de 460-470 nm avec la plaque Visi-Blue™ pour visualiser les colorations GFP
  • Le verre résistant aux rayures est monté dans un boîtier métallique pour une durabilité optimale
  • Un joint en caoutchouc empêche la plaque de glisser
  • Des poignées sont placées sur les deux côtés de la plaque pour une manipulation aisée
  • Plusieurs tailles de plaques standard sont disponibles
  • Diverses longueurs d’onde pour la documentation sur gels, l’excitation des gels et l’imagerie sur gel
Spécification
Spécification
Plaque de conversion
8,26 x 10,23 in
Plaques de conversion Visi-Blue
Convertit la lumière UV de 302 nm en lumière bleue de 460 à 470 nm
21 x 26 cm