Learn More
UVP Plaques de conversion de lumière UV
Optimisez les capacités du transilluminateur en utilisant une plaque de conversion pour convertir la longueur d'onde des transilluminateurs UV de 302 nm en différentes longueurs d’onde pour visualiser une variété de gels. Placez la plaque spécialement conçue sur la surface du filtre du transilluminateur.
Marque: UVP 38-0191-02
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Les plaques à lumière blanche convertissent les UV en lumière blanche pour visualiser les gels protéiques, les milieux colorés en bleu Coomassie ou en argent ; l’assemblage en verre phosphoré exclusif (brevet en instance) convertit le rayonnement UV via un diffuseur blanc
- Le verre résistant aux rayures est monté dans un boîtier métallique pour une durabilité optimale
- Un joint en caoutchouc empêche la plaque de glisser
- Des poignées sont placées sur les deux côtés de la plaque pour une manipulation aisée
- Plusieurs tailles de plaques standard sont disponibles
- Diverses longueurs d’onde pour la documentation sur gels, l’excitation des gels et l’imagerie sur gel
Spécification
Plaque de conversion | |
7,87 x 15,74 in | |
Plaques de conversion de lumière UV vers blanche |
Convertit la lumière UV de 302 nm en lumière blanche | |
20 x 40 cm |