Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV pour systèmes Ingenius3 et Nugenius
Transilluminateur UV Syngene™ pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
Marque: Syngene™ GE-2024L-E60
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Disponible en tensions pour 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) et 100 V (50/60 Hz) (-J). Les longueurs d’onde disponibles sont les ondes courtes (254 nm, 2020S), les ondes moyennes (302 nm, 2020M) et les ondes longues (365 nm, 2020L).Spécification
UV | |
365 nm | |
Systèmes Ingenius3 et Nugenius | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2024L-E60 | |
60 Hz |
Fixe | |
Transilluminateur UV | |
200 x 240 mm | |
Zone de visualisation : 20 x 24 cm | |
230 V |