Learn More
Cole-Parmer™ Tubes UV pour équipement aux ultraviolets
Utilisez ces tubes UV de rechange avec les lampes UV.
Marque: Cole-Parmer™ 09815-36
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Tubes UV de rechange
- Ce produit peut contenir des traces de mercure
- Soyez prudent avec la casse, le nettoyage, l’expédition et/ou l’élimination
Spécification
Tube UV | |
4 W | |
15,5 mm | |
134,5 mm |
UV-C | |
254 nm | |
Lampes 4 W, 254 nm |