Learn More
uvex Chaussure de sécurité S2 1 Femme
Code produit. 15311363 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15311363
Marque: uvex 8562836
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légère et flexible
  • Embout de sécurité à 100 % Uvex sans métal xenova™ de la dernière génération, conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriqué avec une nouvelle dernière technologie pour un confort de port extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à la technologie Uvex climazone
  • Dessus en micro-velours haute technologie hydrophobes et respirants
  • Ventilation optimale grâce au matériau de doublure en mailles de distance
  • Convient aux personnes souffrant d’allergies comme il est fabriqué en matières synthétiques
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec relâchement rapide
  • Construction à tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Repose-pieds de confort amovible, antistatique, avec système de transport d’humidité et rembourrage supplémentaire du talon et de l’avant pied
  • Collier rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et une très bonne résistance au glissement, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés de mouillage de la peinture telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences de l’ESD : Résistance de purge de <35 mégohms
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les modifications de semelles intérieures orthopédiques individuelles et de semelles extérieures individuelles telles que les hauteurs de semelles extérieures, les élévations intérieures ou extérieures du talon, les aides au déploiement et d’autres solutions
  • Produit n°  8562.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Couleur Gris, Rose
    Conception Chaussure de sécurité pour femmes
    Matériau Microvelour
    Dimensions 36
    Matériau au niveau des orteils Composite
    Largeur (métrique) 11 mm
    Sexe Unisexe
    Type de cheville Formateurs
    Waterproof No
    Type de produit ESD Safety Shoe