Learn More
uvex Gants Profapren CF33
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 / Type A (A K L M N O) |
| Coating Material | Polychloroprène |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 8 |
| Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
| À utiliser avec (application) | Industrie chimique, peintures / revêtements, travaux de tôlerie (nettoyage) |
| Modèle | CF33 |
| Afficher plus |