Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149, répond à la fois aux exigences de réutilisabilité (R) et aux exigences pour une exposition élevée à la poussière (marquage D, test de poussière de dolomite), niveau de protection FFP3 |
| Couleur | Gris |
| Type de filtre | Filtre à charbon actif |
| Type de produit | Masque de filtration des particules avec vanne d’expiration |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Quantité | 5/paquet |
| Résistant à | Polluants jusqu’à 30 fois la limite et odeurs, gaz et vapeurs en dessous de la limite |