Description
- Gants en polyamide avec revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
- Le revêtement offre un niveau élevé de résistance à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les applications sèches ou légèrement humides
- Légers et sensibles, parfaits pour les travaux mécaniques de précision
- Le matériau de couleur foncée dissimule la saleté et les taches
Spécification
Spécification
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Polyamide |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 10 |
| Modèle | Moufle à main entière |