Learn More
UVP Négatoscopes Mini Chromato-Vue™
Assure un environnement de chambre noire compact pour la visualisation des matériaux. Les négatoscopes Mini Chromato-Vue™ UVP™ comprennent un filtre de contrôle du contraste qui absorbe l’énergie UV pour protéger les yeux.
225.00€
Spécification
Profondeur (métrique) | 229 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 305 mm |
Largeur (métrique) | 267 mm |
À utiliser avec (application) | pour la visualisation de matériaux |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11778201
|
UVP
95-0072-01 |
Lampes compactes / portatives | C-10 | Négatoscope portatif Mini |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12813838
|
UVP
95-0072-02 |
Lampes rechargeables | C-10P | Armoire de visualisation portative |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12893828
|
UVP
95-0072-08 |
Lampes EL 4 W | C-10E4 | Négatoscope portatif Mini |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Chaque négatoscope est conçu pour être utilisé avec des modèles de lampe UVP spécifiques, qui s’adaptent parfaitement au-dessus du négatoscope
- Les négatoscope Mini sont fabriquées avec une base métallique et un plateau en plastique
- Le panneau inférieur de l’armoire est amovible
- Un filtre de réglage du contraste absorbe la lumière UV pour protéger les yeux
- Le hublot d’observation en caoutchouc souple procure une zone de visualisation confortable avec un espace pour les lunettes
- Un rideau occultant léger (réf. n° UVP72-0001-01) bloque la lumière externe de l’intérieur de l’armoire
C-10P : Accepte les lampes rechargeables
C-10 : À utiliser avec les lampes UV compactes et portables
C-10E4 : Conçu pour une utilisation avec les lampes de la série EL de 4 W
C-10E6 : Conçu pour une utilisation avec les lampes de la série EL de 6 W
C-15G : Combine le négatoscope C-10 avec la lampe de poche multibande UVGL-58 à ondes courtes et longues pour former un système d’éclairage autonome
Applications :
Minéralogie, fluorescence de laboratoire, stérilisation, essais in situ
Spécification
229 mm | |
305 mm | |
267 mm | |
pour la visualisation de matériaux |