Learn More
UVP Pack de terrain Pen-Ray™
Inclut une source lumineuse UV Pen-Ray™ et une source d’alimentation CC (avec batterie de 9 V) dans un format compact et portatif
505.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 3,75 x 2,38 x 1 po (95,2 x 60,4 x 25,4 mm) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Inspections de terrain, spectroscopie, fluorimétrie, étalonnage en longueur d’onde |
Hauteur (impériale) | 1 po |
Hauteur (métrique) | 25,4 mm |
Longueur (impériale) | 3,75 in |
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12843828
|
UVP
95-0256-01 |
365 nm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12853828
|
UVP
95-0256-02 |
254 nm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Léger (0,3 lb) et suffisamment petit pour tenir dans la poche
- Peut se porter avec le clip de ceinture fixé à l’alimentation
- Longueur éclairée : 44,5mm (1,75 in)
- longueur totale : 4,25 po (108 mm)
- Diamètre quartz / poignée : 9,5mm (0,375 in)
- Dimensions : 3,75 x 2,38 x 1 po (95,25 x 60,45 x 25,4 mm) (L x l x H)
Inspections de terrain, spectroscopie, fluorimétrie, étalonnage en longueur d’onde
Spécification
3,75 x 2,38 x 1 po (95,2 x 60,4 x 25,4 mm) | |
1 po | |
3,75 in | |
1 de chaque | |
60,4 mm |
Inspections de terrain, spectroscopie, fluorimétrie, étalonnage en longueur d’onde | |
25,4 mm | |
95,2 mm | |
2,38 in |