Learn More
UVP Négatoscopes Mini Chromato-Vue
Assurez un environnement de chambre noire compact pour la visualisation des matériaux. Les négatoscopes Mini Chromato-Vue d’UVP Ultra Violet Product™ sont dotés d’un filtre de contrôle du contraste qui absorbe l’énergie UV pour protéger les yeux.
Marque: UVP 95-0072-09
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Chaque négatoscope est conçu pour être utilisé avec des modèles de lampe UVP spécifiques, qui s’adaptent parfaitement au-dessus du négatoscope
- Les négatoscope Mini sont fabriquées avec une base métallique et un plateau en plastique
- Le panneau inférieur de l’armoire est amovible
- Un filtre de réglage du contraste absorbe la lumière UV pour protéger les yeux
- Le hublot d’observation en caoutchouc souple procure une zone de visualisation confortable avec un espace pour les lunettes
- Un rideau occultant léger bloque la lumière externe pour l’empêcher de pénétrer dans l’armoire
- Conçu pour une utilisation avec les lampes 6 W de la série EL
Spécification
267mm | |
229mm | |
1/boîte | |
Négatoscope à UV |
305mm | |
C-10E6 | |
Minéralogie, fluorescence de laboratoire, stérilisation, essais in situ |