Learn More
UVP Lunettes de protection anti-UV
Code produit. p-2622568
Click to view available options
Lens Material:
Plastique
Polycarbonate
Type de produit:
Lunette-masque
Lunettes UVC-303
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12324749
Marque: UVP 98000201
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues pour bloquer le rayonnement ultraviolet de 254 à 365 nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes longueurs d’onde. Les protections oculaires anti-UV UVP™ permettent un contraste visuel optimal et une moindre fatigue oculaire grâce aux lunettes et écrans faciaux qui réduisent l’exposition des yeux et du visage aux UV.
  • Conçues pour bloquer le rayonnement ultraviolet de 254 à 365 nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes longueurs d’onde
  • Offrent un contraste visuel optimal et une moindre fatigue oculaire
Lunettes UVC-303
  • À base de PC résistant aux impacts
  • Conception de l’écran de protection supérieur et latéral
  • Dimensions : 51 × 152 mm (2 × 6 po)
Compliance
Les lunettes-masques et l’écran facial sont conformes aux normes ANSI-Z87.1 1986 pour les dispositifs de protection des yeux et du visage
Garantie
Garantie d’un an pour la réparation ou le remplacement
Spécification
Certifications/Conformité Conformes à ANSI Z87.1 ; NIOSH
Revêtement de la lentille Blocage des UV
Type de produit Lunettes UVC-303
À utiliser avec (équipement) Écran facial anti-UV
Lens Material Polycarbonate
  • Pour les périodes d’exposition supérieures à huit heures ou pour les émissions de rayonnements ultraviolets
  • autres que254 nm à 365 nm, consultez le document HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation published by the US Department of Health, Education and Welfare.
  • Les lunettes sont conçues pour protéger les yeux, le visage et/ou le cou. Il faut veiller à protéger les autres parties du corps contre les brûlures cutanées graves associées au rayonnement UV à ondes courtes. Évitez de diriger toute lampe ultraviolette sur des surfaces réfléchissantes. Portez des vêtements de protection et une crème protectrice pour le visage.