Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité V-MOVE-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail équipées de portes à ouverture / fermeture électronique.
Marque:  Asecos™ 3508504035100
Informations supplémentaires : Poids : 50.00000kg
Code produit. 15916371
  • 4349.71€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Intégration et utilisation de l’espace optimales – avec une profondeur de 86 cm, les armoires V-LINE utilisent maintenant l’espace situé à côté des hottes de laboratoire et des paillasses que les armoires à matières dangereuses classiques n’utilisent pas
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Confort maximal – la technologie de tiroir vertical permet d’accéder et de voir l’intérieur de tous les récipients stockés des deux côtés
  • Les tiroirs verticaux s’ouvrent et se ferment automatiquement par la pression d’un bouton
  • Les tiroirs glissent doucement et sans bruit hors et dans le corps de l’armoire sans nécessiter d’efforts physiques supplémentaires
  • La fonction d’arrêt des tiroirs verticaux détecte les résistances et élimine le risque de coincement
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique et armoires pouvant être intégrées par le client dans un système fermeture existant
  • Indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) fourni
  • Toujours fermé – fermeture automatique de la porte en série après environ 60 secondes, avec déclenchement d’un signal sonore / visuel avant la fermeture
  • L’équipement intérieur éventuel comprend des étagères réglables en hauteur, des bacs de collecte inférieurs et des systèmes de garde-corps
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Construction robuste et durable – corps extérieur résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
  • Ventilation – conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
860 x 449 x 1966 mm
775 x 331 x 1750 mm
4 étagères en tôle d’acier de 50 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 50 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 13 litres
Stockage de substances dangereuses inflammables
Fermeture automatique
EN 14470-1, TRGS 510
394,5 kg
Jaune
Armoire de stockage de sécurité
4 étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac : 13 L, charge maximale : 120 kg
1