missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V12 Wear Metals Standard: 50 μg/g Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Ni, Si, Ag, Na, Sn, Ti in Hydrocarbon Oil, VHG™
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
200 g
Conditionnement:
100g
200g
50g
Description
V12 Wear Metals Standard: 50 μg/g Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Ni, Si, Ag, Na, Sn, Ti in Hydrocarbon Oil
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-47-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-95-4 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Aluminium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Quantité | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 50 μg/g/Chromium 50 μg/g/Copper 50 μg/g/Iron 50 μg/g/Lead 50 μg/g/Magnesium 50 μg/g/Nickel 50 μg/g/Silicon 50 μg/g/Silver 50 μg/g/Sodium 50 μg/g/Tin 50 μg/g/Titanium 50 μg/g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu