Learn More
Wheaton™ Ensemble adaptateur de filtration
Facilite le raccordement d’ensembles de filtration standard de 47 et 90 mm avec raccords de bouchons à un flacon de laboratoire standard avec un filetage GL45. L’ensemble adaptateur de filtration Wheaton™ remplace le bouchon pour établir le raccord avec le flacon.
Marque: Wheaton™ 419505
166.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.16560kg
Description
Facilite le raccordement d’ensembles de filtration standard de 47 et 90 mm avec raccords de bouchons à un flacon de laboratoire standard doté d’un filetage GL45.L’ensemble adaptateur de filtration Wheaton™ remplace le bouchon pour établir le raccord avec le flacon.
- Comprend un raccord de tuyau PBT pour une utilisation avec une tubulure flexible de 1/4" (6 mm) de diamètre interne
- Un bouchon en PBT GL32 avec une bague d’étanchéité en silicone revêtue de PTFE permet le raccord à l’ensemble de filtration
- Un bouchon en PBT GL45 avec une bague d’étanchéité en silicone revêtue de PTFE permet le raccord au flacon.
Spécification
Ensembles de filtration de 47 mm avec raccords de bouchons | |
Pour recueillir le filtrat directement dans un flacon de laboratoire standard | |
Filtre à vide |