Learn More
Memmert™ Étuve à vide VO
Idéal pour le séchage en poudre et en granulés, la détermination de la teneur en eau pour l’assurance qualité, le séchage des cultures et des probiotiques, la conservation et la déshydratation des aliments, le séchage des composants électroniques.
Marque: Memmert™ VO101
Description
Puissant, doux et ultra rapide : ces trois mots caractérisent l’étuve à vide VO Memmert.
- Tailles des modèles : 29, 49, 101
- Plage de réglage de la température : +20°C à +200°C
- Plages de réglage du vide : 5 à 1 100 mbar
- 1 variante de modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Régulation numérique de la pression pour une pompe à vide à débit variable
- Captage et chauffage multi-niveaux : un chauffage direct intelligent via des thermo-plateaux à positionnement individuel avec capteurs séparés garantit des temps de chauffe et de traitement courts
- Grâce au contact direct entre le chauffage et l’élément de chargement, les déperditions de chaleur sont pratiquement
inexistantes ; chaque thermo-plateau peut être commandé et calibré séparément - Les circuits de réglage réagissent avec précision à la différence de chargement ou d’humidité et maintiennent la température de consigne de façon homogène au cours du séchage à vide
- Paramètres réglables : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), vide, heure du programme, fuseaux horaires
- Une économie d’énergie impressionnante grâce à la pompe à vide réglable en continu
En association avec la pompe à vide à débit variable et résistante aux produits chimiques, la série VO permet d’économiser environ 70 % d’énergie en mode rampe par rapport à une pompe sans régulation. La limite de valeur du vide peut atteindre 2 mbar pour permettre un large éventail d’applications, et grâce au réglage de la pompe à la demande et aux procédés de rinçage optimisés, les membranes ont une durée de vie significativement augmentée.
Spécification
Intérieur en acier inoxydable hermétiquement soudé. Acier inox extrêmement résistant à la corrosion, matériau 1.4404 | |
101 L | |
Étuve à vide | |
Acier inoxydable | |
Interface Ethernet ou port USB | |
Aluminium, matériau 3.3547 (ASTM B209) | |
400 x 545 x 465 mm |
TwinDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID avec 2 affichages TFT couleur haute résolution | |
+20 (au moins 5°C au-dessus de la température ambiante) jusqu’à +200°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
VO101 | |
AutoSAFETY : protection supplémentaire “ASF” intégrée contre la surchauffe et la sous-température, qui suit automatiquement la valeur de consigne selon une plage de tolérance prédéfinie, avec alarme en cas de surchauffe ou de sous-température. Le chauffage est désactivé en cas de surchauffe, le compresseur est désactivé en cas de sous-température | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
230 V 50/60 Hz |