Learn More
Welch Ilmvac™ Membrane pour pompe à vide Mpc 110E résistante aux produits chimiques
Pompe à vide, membrane Mpc 110E résistante aux produits chimiques, 90-260 V 50/60 Hz 235 mm x 140 mm x 277 mm débit de 20 L/min, vide final <50 mbar
Marque: Welch Ilmvac™ 412421-02
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pompe à vide, membrane Mpc 110E résistante aux produits chimiques, 90-260 V 50/60 Hz 235 mm x 140 mm x 277 mm débit de 20 L/min, vide final <50 mbar
90/260 V, 50/60 Hz, 235 mm x 140 mm x 277 mm, débit 20 l/min, vide limite <50 mbarSpécification
50 Mbar | |
20 L/min | |
Pompe à vide |