Learn More
VACUUBRAND™ Contrôleurs de vide à écran tactile VacuSelect™
Fonctionnement intuitif de l’évaporation rotative, de la distillation par voie rapide, et bien plus
Marque: VACUUBRAND™ 20700100
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Recherche automatiquement les points d’ébullition
- Routines préprogrammées pour les étuves à vide, les sécheurs de gel, la filtration et plus encore
- Créez des routines personnalisées en quelques minutes
- Pour les évaporateurs rotatifs et autres applications de pompe à membrane
- Paquets de contrôle Pirani pour la distillation par voie rapide et autres applications de pompe à palettes / spirale
- Deux paquets Pirani différents pour pompes avec brides KF16 ou KF25
Spécification
10 to 3 mbar/Torr/hPa | |
100 to 240V, 50 to 60 Hz, universal | |
CEE/US/CH/UK/AUS/CN | |
Short Path Distillation, Molecular Distillation, Freeze Drying | |
100 à 240 VCA |
Controller, solenoid valve, T-connector, appropriate KF16 clamping and centering rings, power supply | |
Alumina ceramic capacitive and Pirani transducers | |
Works with rotary vane pumps | |
1080 mbar |