Learn More
Thermo Scientific™ Écrous et ferrules en acier inoxydable haute pression
Faites durer les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour HPLC avec ces écrous, férules et ports pour seringues.
Marque:  Thermo Scientific™ U-320X
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 10423305
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Maintenez les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) grâce à ces accessoires pour injecteurs HPLC Valco, qui comprennent des ports pour seringues, des ferrules et des écrous.
  • Conçu pour les configurations à 10 à 32 ports
  • Sans bavure ni contaminant
Spécification
Spécification
Injecteur HPLC
Stainless Steel
10/pqt
Écrou hexagonal mâle Valco 10-32 ; acier inoxydable ;
Écrou hexagonal mâle Valco