Learn More
Thermo Scientific™ Écrous et ferrules en acier inoxydable haute pression
Faites durer les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour HPLC avec ces écrous, férules et ports pour seringues.
Marque: Thermo Scientific™ F-190
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Maintenez les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) grâce à ces accessoires pour injecteurs HPLC Valco, qui comprennent des ports pour seringues, des ferrules et des écrous.
- Conçu pour les configurations à 10 - 32 ports
- Sans bavure ni contaminant
Spécification
Injecteurs HPLC avec configuration à 10-32 ports | |
Acier inoxydable | |
1 de chaque |
Écrou 10 - 32 Fingerlok à deux pièces avec ferrule en PEEK ; 1/16 po en acier inox | |
Écrou à filetage haute pression avec ferrule |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.