Learn More
Sulfate de vanadyle(IV) hydraté, 17 à 23 % V, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10353382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10353382
Marque: Thermo Scientific Acros 214840250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12439-96-2 | O5SV·xH2O | 163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12439-96-2
Formule moléculaire O5SV·xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 163
Numéro MDL MFCD00149933
Clé InChI YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme oxosulfatovanadium pentahydrate, vanadyl sulfate pentahydrate, vanadium, oxosulfato-, pentahydrate, oxovanadium iv sulfate pentahydrate, vanadium 2+ , pentaaquaoxo-, oc-6-21 , sulfate 1:1, oxovanadium iv pentahydrate sulfate, vanadic sulfate pentahydrate, vanadyl sulphate pentahydrate, voso4.5h2o, ov.so4.5h2o
CID PubChem 167150
Nom IUPAC Oxovanadium(2+) ; sulfate ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Note relative au nom 17-23% V
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire VOSO4·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 17 to 23% (V)
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.