Learn More
Sulfate de vanadyl hydrayé, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
100g, Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 12439-96-2 |
| Couleur | Bleu |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | H10O10SV |
| Numéro MDL | 149933 |
| Clé InChI | YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | sulfate d’oxovanadiumbis(ylium) pentahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.07 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vanadyl sulfate hydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Vanadyl sulfate pentahydrate, Vanadyl sulfate