Learn More
Thermo Scientific™ Détecteurs à barrettes de diodes et détecteurs à longueurs d’onde multiples Vanquish™
Bénéficiez d’une plage dynamique ultra-large lorsque vous utilisez des détecteurs à barrettes de diodes et des détecteurs à longueurs d’onde multiples Thermo Scientific™ Vanquish™
Marque: Thermo Scientific™ VCD11A01/CPQ00649582
Description
Bénéficiez des meilleures performances ainsi que d’une excellente fiabilité et flexibilité en matière de détection HPLC et UHPLC grâce aux détecteurs à barrettes de diodes (DAD) et aux détecteurs de longueurs d’onde multiples (MWD) Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces détecteurs offrent une excellente linéarité et des performances signal/bruit optimisées et offrent une gamme dynamique ultralarge pour permettre la détection de composés principaux très concentrés ainsi que d’impuretés à l’état de traces.
En outre, le DAD HL Vanquish fait appel à la technologie Thermo Scientific™ Lightpipe™ pour obtenir les meilleures performances en termes de signal-bruit grâce à la combinaison d’un faible bruit de fond, d’un très long trajet lumineux et d’une dispersion minimale.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
- Linéarité de pointe jusqu’à 2,7 AU
- Réduction des interférences dues à l’indice de réfraction et aux effets thermiques pour une dérive moindre de la ligne de base et une intégration plus fiable des pics
- Taux d’acquisition de données jusqu’à 250 Hz en utilisant jusqu’à 10 canaux d’absorption et un champ spectral pour une prise en charge optimale des séparations ultrarapides
- Détecteur facile à utiliser avec une interaction intuitive, un suivi de l’utilisation de la lampe et de la cuve à flux continu pratique ainsi qu’une validation intégrée de la longueur d’onde via un filtre d’oxyde d’holmium
Spécification
Détecteur à barrettes de diodes CG Vanquish™ | |
Détection UV-visible (jusqu’à 8 canaux) | |
Détecteur à barrette de diodes | |
190-800 nm | |
16 kg |
125 Hz max. | |
Faisceau unique | |
USB 2.0 ; hub 3 ports pour connecter des modules Vanquish supplémentaires | |
159 mm x 420 mm x 620 mm (6,3 po x 16,5 po x 24,4 po) | |
100 à 240 VCA, 50/60 Hz, max. 250 W/255 VA |