Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Marque: Cole-Parmer™ 12018-93
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvantPrestations de service
Néant
Spécification
Sécurité des solvants | |
Kit de déchets de solvants | |
Récipients compatibles avec les solvants |
51 mm | |
PTFE | |
1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |