Learn More
Trajan™ Insert à débit divisé Varian avec laine de quartz
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 09202101
Code nomenclature Nacres: SB.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12933961
  • 54.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian
Spécification
Spécification
Insert d’injection GC à débit divisé avec laine de quartz
72 mm
6,3 mm
1 de chaque
4 mm
Varian 1075/1077