missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Varicella zoster Virus ORF47 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15822994
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15822994 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15822994 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA567989

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Varicella zoster Virus ORF47 Polyclonal Antibody for Western Blot

The ORF47 gene codes a multifunctional serine/threonine kinase that plays a role in several processes including egress of virus particles from the nucleus, modulation of the actin cytoskeleton and regulation of viral and cellular gene expression. It regulates the nuclear localization of viral envelopment factor proteins 24 and 27, by phosphorylating the protein kinase ORF66, indicating a role in nuclear egress. Disrupts host nuclear lamins, including LMNA and LMNB1. The ORF47 transcript phosphorylates the viral Fc receptor composed of glycoproteins E (gE) and I (gI). Phosphorylation of glycoprotein E (gE) by UL13 alters its subcellular localization, from the host early endosome to the plasma membrane. Participates in the transcriptional regulation of cellular and viral mRNAs mainly by phosphorylating the viral transcriptional regulator IE63.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Varicella zoster Virus ORF47
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Alias de gène varicella zoster virus ge
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from human KR2_VZVD.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.