Learn More
Lauda™ Variocool VC 2000 Circulation Chiller with CEE7/7 Plug
Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
8582.28€ - 9058.62€
Spécification
Gamme de températures -20°C à +40°C
Tension 230 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Pression max. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Pression max. Prix Quantité et disponibilité  
16893610
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L000786
3,2 bar Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16803620
Afficher les documents Détails de la promotion
Lauda™
L000787
4,8 bar Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Clear text menu navigation
  • Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Electronic level indication and low level alarm
  • Powerful pressure pump USB interface as standard
    • Upgradeable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Remote fault indication through floating contact
  • Integrated programmer with max 150 segments, splitable in five programs
  • Adjustable bypass for pressure limiting
  • Filler opening on top, drain tap on backside
  • SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
  • Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
  • Condenser cooling air
  • Technical Features:
    • Working temperature range: -20 to 40 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.05 ± K
    • Power consumption max: 1.6 kW
    • Pump flow rate pressure max: 37 L/min
    • In/outlet connection thread (outside): G 3/4
    • Pressure adjustment: bypass
    • Filling volume max: 15 L
    • Power supply: 230 V, 50 Hz
    • Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
    • Standard accessory:
      • Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors
  • Spécification
    Spécification
    -20°C à +40°C
    230 V