Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC VarioPrep Code produit.: 12499926
Expédition estimée: 03-10-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC VarioPrep
Code produit. p-8012448 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
125 mm, 1 pièce
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
125 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12499926
Marque: Macherey-Nagel™ 762273.100
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 14 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Format de colonne Colonne préparative
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 9
Porosité 110 Å
Quantité 1/boîte
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 Pyramid
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 14 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC VarioPrep
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC VarioPrep >