missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VCX3A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15623365
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15623365 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15623365 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA549066

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

VCX3A Polyclonal Antibody for Western Blot

May mediate a process in spermatogenesis or may play a role in sex ratio distortion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène VCX3A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression VCX3A
Numéro d’ordre du gène Q9NNX9
Alias de gène Variable charge protein on X with eight repeats; variable charge X-linked protein 3; variable charge, X-linked 3A; variably charged protein X-A; variably charged X-A; VCX3; VCX3A; VCX8R; VCX-8r; VCXA; VCX-A
Symboles de gène(s) VCX3A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human VCX3A.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51481
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.