Learn More
Velp Scientifica™ Logiciel OXISoft™
Le logiciel Velp Scientifica™ OXISoft™ gère toutes les étapes d’analyse et fournit facilement des informations précieuses aux scientifiques, pour une utilisation avec les contrôleurs OHS
Marque: Velp Scientifica™ A00000391
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Ce logiciel gère toutes les étapes d’analyse et fournit facilement des informations précieuses aux scientifiques qui mènent des expériences
- Permet aux scientifiques d’effectuer des tests de répétabilité, des tests de fraîcheur, des comparaisons de formules, des comparaisons d’emballages, des tests IP pendant le vieillissement et une estimation de la durée de conservation
- Jusqu’à quatre tests peuvent être gérés par le même logiciel pour une productivité maximale
Spécification
Contrôleurs OHS | |
Logiciel |