Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité à profil bas Venus S2 XD
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
46
Conditionnement:
1 paire
Description
- Dessus en cuir pleine fleur
- Doublure en argent purifié Hydro-Tec™
- Semelle intérieure antistatique non tissée
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
| Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Type de produit | Chaussures de sécurité à profil bas |