Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vera XD
Une chaussure facile pour une hygiène par essuyage. Le dessus est une construction en microfibre entièrement lavable. Désinfecté avec de l’argent désinfecté Hydro-Tec™. Résistante aux taches, aux graisses, aux matières grasses et aux saletés.
Marque: Emma Safety Footwear MM50756439
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.26900kg
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Vera XD | |
Microfibre | |
39 |