Description
- L’adaptateur permet de fixer le dispositif turbo au harnais de sac à dos, afin de pouvoir le porter sur les épaules
- Connexion facile au dispositif turbo
- Pour une utilisation avec le harnais de sac à dos 3M™ Versaflo™ BP
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Adaptateur pour harnais de sac à dos |
| À utiliser avec (équipement) | Turbo à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600 et sac à dos BPK-01 |