Learn More
3M™ Outil de fixation de la batterie TR-838/94244 (AAD) Versaflo™
Code produit 16436360
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’utilise avec : Dispositif turbo à adduction d’air TR-802E
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16436360 S’utilise avec : Dispositif turbo à adduction d’air TR-802E
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16436360 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100150921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisher Scientific - L’outil de fixation de la batterie TR-838/94244 (AAD) 3M™ Versaflo™ est un accessoire qui permet de fixer les batteries TR-830 à l’unité turbo à adduction d’air TR-802E.
  • Permet la fixation de la batterie TR-830 à l’unité turbo à adduction d’air TR-802E
  • Garantit une fixation sécurisée
  • Empêche le retrait accidentel de la batterie et le risque d’étincelle pendant l’utilisation
  • L’action de fixation mécanique empêche le retrait accidentel de la batterie et réduit le risque d’étincelle pendant l’utilisation, conformément à la norme EN 60079-11
  • Sécurité intrinsèque et adaptée aux atmosphères potentiellement explosives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvée CE et NIOSH
Type de produit Outil de fixation de la batterie
À utiliser avec (équipement) Unité turbo à adduction d’air TR-802E