Learn More
3M™ Couvercle chauffant pour tube de respiration Versaflo™, BT-927
Code produit 17267640 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
0,086 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
17267640 0,086 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17267640 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100099908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    135.76€ / 1 pièces
    Économisez 66.24€
    32% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Couvercle de tube respiratoire résistant à la chaleur et hautement durable pour tubes de respiration 3M™ Versaflo™ BT-Series.
  • Couvercle de tube respiratoire résistant à la chaleur, haute durabilité
  • Prolonge la durée de vie du tube respiratoire
  • Conçu pour une utilisation avec les tubes de respiration série BT 3M™ Versaflo™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Longueur (métrique) 0,355 m
Largeur (métrique) 0,228 m
Hauteur (métrique) 0,086 m